Learn More
Chlorure de 3,5difluorobenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11419357
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21400.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 129714-97-2 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
3,5-Difluorobenzoyl chloride, is used as an pharmaceutical intermediate, organic intermediate and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3,5-difluorobenzoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, intermédiaire organique et synthèse chimique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des puissants agents oxydants et des bases et acides forts. Sensible à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129714-97-2
Formule moléculaire C7H3ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.547
Numéro MDL MFCD00010309
Clé InChI OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
CID PubChem 145600
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzoyl chloride
Densité 1.41
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 69°C (156°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 4307685
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 176.55
Pourcentage de pureté ≥98%