Learn More
Bromure de 3,5-difluorobenzylmagnésium, 0,25 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431176
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15431176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54427.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une alternative écologique au tétrahydrofurane. Il est capable de produire des concentrations élevées de réactifs bromo, benzyle et allyle Grignard. Le 2-MeTHF produit rapidement des séparations de la phase aqueuse propre sans former d’émulsions.
Solubilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 1417985-27-3
Formule moléculaire C7H5BrF2Mg
Numéro MDL MFCD11113509
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, qpuypkpzikvhdr-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 3,5-difluorobenzyl magnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI QAXANYLHEOPEGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=CC(=C1)F)F.[Mg+2].[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 231.323
CID PubChem 73995805
Poids de la formule 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M dans 2-MeTHF
Forme physique Liquide