Learn More
Acide 3,5-dihydroxy-4-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024473
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11305259
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19196.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28026-96-2 | C8H7O4 | 167.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28026-96-2
Formule moléculaire C8H7O4
Poids moléculaire (g/mol) 167.14
Numéro MDL MFCD00002514
Clé InChI KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 2748045
Nom IUPAC Acide3,5-dihydroxy-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(O)C=C(C=C1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 266°C to 207°C
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%