Learn More
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque (acide alpha-résorcylique), Mikromol™
Code produit 30049501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049501 25 mg 25mg
17950856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049501 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0708.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque (acide alpha-résorcylique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Noms d’analytes ou de composants alpha-Resorcylic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 154,0266 g/mol