Learn More
3,5-Dihydroxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044278
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11327525
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05642.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19179-36-3 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzonitrile is used in the preparation of 3-hydroxy-5-methoxybenzonitrile using potassium carbonate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dihydroxybenzonitrile est utilisé dans la préparation du 3-hydroxy-5-méthoxybenzonitrile en utilisant le carbonate de potassium comme réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19179-36-3
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00016453
Clé InChI ABHOEQJNEOMTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 3,5-dihydroxy, benzonitrile,3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzonitrile, 5-cyanoresorcinol, a-resorcylonitrile, pubchem13116, acmc-1bouo
CID PubChem 87952
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxybenzonitrile
Point de fusion 185°C to 190°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 6322491
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 98%