Learn More
Alcool 3,5-dihydroxybenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10307371
Marque: Thermo Scientific Acros 344060050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29654-55-5 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29654-55-5
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00016867
Clé InChI NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
CID PubChem 34661
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)benzène-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dihydroxybenzyl alcohol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181.0°C to 186.0°C
Couleur Beige-rosé à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CH2OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.