Learn More
3,5-Dihydroxytoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047299
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11379415
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18567.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Used in production of orcein
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-15-4
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002291
Clé InChI OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
CID PubChem 10436
ChEBI CHEBI:16536
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dihydroxytoluene
Point de fusion 106°C to 108°C
Point d’ébullition 287°C to 290°C
Quantité 5 g
Beilstein 1071903
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6864
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%