Learn More
Acide 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 618-76-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 I2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nom IUPAC | acide 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoïque ; |
| Afficher plus |