Learn More
3’,5-Diméthoxy4’-hydroxyacétophénone,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10339273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10339273
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2478-38-8
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00008748
Clé InChI OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
CID PubChem 17198
ChEBI CHEBI:2404
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123°C to 128°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H2(OCH3)2COCH3
Quantité 25 g
Beilstein 08,II,444
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.