Learn More
3,5-diméthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-114625 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10160452
Marque: Thermo Scientific Acros 115360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10272-07-8
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00008392
Clé InChI WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
CID PubChem 66301
Nom IUPAC 3,5-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethoxyaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 55.0°C
Couleur Brun à incolore
Point d’ébullition 178.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.