Learn More
3,5-Diméthoxytoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380234
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11380234
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00809.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4179-19-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4179-19-5
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00015435
Clé InChI RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxytoluene, orcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl, 5-methylresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy toluene, toluene, 3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-methyl-benzene, pubchem17775, acmc-1ak5i
CID PubChem 77844
Nom IUPAC 1,3-dimethoxy-5-methylbenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxytoluene
Densité 1.039
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5225
Quantité 1 g
Beilstein 2043558
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%