Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+ %
Code produit. 11459100
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11459100
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14523.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-48-5
Formule moléculaire C6H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 139.158
Numéro MDL MFCD00003126
Clé InChI AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
CID PubChem 70280
Nom IUPAC 3,5-diméthylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Point de fusion 112°C to 114°C
Quantité 10 g
Beilstein 123422
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté ≥98%