Learn More
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-115535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10646012
Marque: Thermo Scientific Acros 187130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 21553-46-8
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00020309
Clé InChI WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
CID PubChem 88944
Nom IUPAC Acide 4-méthoxy-3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 194°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid