Learn More
3,5-diphénylpyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13227059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 13227059
Marque: Thermo Scientific Acros 337870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1145-01-3
Formule moléculaire C15H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 220.28
Numéro MDL MFCD00039675
Clé InChI JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
CID PubChem 70840
Nom IUPAC 3,5-diphenyl-1H-pyrazole
SMILES N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Diphenylpyrazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 200.0°C to 203.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline