Learn More
Solution de remplissage d’électrode de chlorure de potassium 3,5 M (électrolyte), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Description
- Étalon de référence des électrodes, matériau de référence des électrodes.
- Pour les titrations potentiométriques, la mesure directe du pH, le redox ou la mesure d’ions lorsque des électrodes de référence d’argent / chlorure d’argent ou de calomel sont utilisées.
- Le KCl saturé n’est que peu soluble en dessous de 20°C, donc si des mesures en dessous de cette température doivent être effectuées, le chlorure de potassium de 3,5 M reste en solution jusqu’à 15°C.
- Produit de qualité supérieure : l’équitransfert de la combinaison cations/anions est aussi proche que possible de l’équimobile, activité constante de chlorure, conductance électrique élevée, aussi réactive que possible sur le plan non chimique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 3,5 mol/l |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
| À utiliser avec (application) | Solution de remplissage pour électrodes de pH |
| Conditionnement | Flacon compte-gouttes |
| Quantité | 100 ml |