Learn More
Chlorhydrate de 3-(5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine (chlorhydrate de cyclobenzaprine), Mikromol™
Code produit 18053150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18053150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18053150 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0062.020250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 3-(5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine (chlorhydrate de cyclobenzaprine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Noms d’analytes ou de composants Cyclobenzaprine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 10,11delta-Amitriptyline hydrochloride, Benzamin, Flexeril, Flexiban, Lisseril, MK 130 hydrochloride, Miosan, Multi-Relax, Proheptatriene hydrochloride, Tensodox, Yurelax, Amitriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Amitriptyline Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 311.85
Quantité 250 mg
Poids de la formule 311,1441 g/mol