Learn More
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Description
3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 356783-29-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H3 F2 N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarboxamide, 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11) |
| SMILES | NC(=O)c1nc(F)cnc1F |
| Nom IUPAC | 3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Afficher plus |