Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11975761 1 g -
11985761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11975761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181180-42-7
Formule moléculaire C6H7F3O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.24
Clé InChI ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester
CID PubChem 22625751
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yle
SMILES C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.