Learn More
3,7-dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one monohydratée (2-azahypoxanthine monohydratée), Mikromol™
Code produit 30457633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457633 4 x 25 mg 100mg
17993646 100 mg 100mg
17954256 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457633 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1289.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3,7-dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one monohydratée (2-azahypoxanthine monohydratée), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Azahypoxanthine Monohydrate
CAS 3-3-7151
Noms d’analytes ou de composants 2-Azahypoxanthine Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H3 N5 O . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dacarbazine Imp. A (EP), Temozolomide Imp. E (EP), Dacarbazine USP Related Compound B, Dacarbazine USP RC B, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate, 2-Azahypoxanthine Monohydrate, Dacarbazine Related Compound B as Monohydrate, Dacarbazine Impurity A as Monohydrate, Temozolomide Impurity E as Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O=C1NN=Nc2[nH]cnc12
Nom IUPAC 3,7-dihydroimidazo[4,5-d]triazin-4-one ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 155,0443 g/mol