Learn More
3-Acétamido-3-désoxy-D-glucose, TRC
Code produit 30179629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179629 100 mg 100mg
30179099 50 mg 50mg
30179249 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179629 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA158000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14086-88-5
Formule moléculaire C8 H15 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Nom IUPAC N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-4-yl]acétamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Poids de la formule 221.0899