Learn More
3-Acétoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11323057
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11323057
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13431.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-acétoxybenzaldéhyde est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire employée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Ce matériau peut s’assombrir lors du stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34231-78-2
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00016603
Clé InChI GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
CID PubChem 118618
Nom IUPAC Acétate (3-formylphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxybenzaldehyde
Densité 1.17
Point d’ébullition 138°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Beilstein 1941499
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%