Learn More
3-acétylphényl éthyl(méthyl)carbamate, Mikromol™
Description
3-acétylphényl éthyl(méthyl)carbamate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| CAS | 855300-09-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H15 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate, Des-[3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetylrivastigmine, Rivastigmine Related Compound D (USP), Rivastigmine Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Imp. C (EP), Rivastigmine USP Related Compound D, Rivastigmine USP RC D, Rivastigmine Related Compound D, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity C, Rivastigmine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | (3-acétylphényl) N-éthyl-N-méthylcarbamate |
| Afficher plus |