Learn More
3-(Acryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 94 %, stab. avec 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319155 25 g 25g
11309155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16400.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.22€
    336.65€ / 25g
    Économisez 82.57€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(acryloyloxy)propyltriméthoxysilane est utilisé pour améliorer la conductivité thermique du caoutchouc de silicone rempli de charges hybrides. Il est impliqué dans la synthèse de nanoparticules de silice modifiées au vinyle et à l’acryalte à l’aide de vinyltriméthoxysilane. En outre, il est utilisé comme agent de couplage du silane impliqué dans la modification des nanoparticules de silice isothiocyanate-mésoporeuse de fluorescéine avec des doubles liaisons carbone-carbone.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4369-14-6
Formule moléculaire C9H18O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.32
Numéro MDL MFCD00054803
Clé InChI KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 151204
Nom IUPAC 3-(trimethoxysilyl)propyl prop-2-enoate
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 95°C to 100°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Note relative au nom stabilized with 100ppm BHT
Quantité 25 g
Point d’éclair 123°C (253°F)
Indice de réfraction 1.429
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.059
Formule linéaire CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro UN UN1760
Beilstein 2046320
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 234.33
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester