Learn More
3-Amino-1-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique. La 1-méthyl-3-phénylpropylamine est utilisée dans la synthèse de dérivés N-substitués de (1-méthyl-3-phénylpropyl)amine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Il est utilisé comme intermédiaire chimique. La 1-méthyl-3-phénylpropylamine est utilisée dans la synthèse de dérivés N-substitués de (1-méthyl-3-phénylpropyl)amine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1-phenylbutane |
| Point de fusion | -50°C |
| Densité | 0.928 |
| Point d’ébullition | 220°C to 222°C |
| Point d’éclair | 97°C (206°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.514 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 2413110 |
| Afficher plus |