Learn More
3-Amino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10202122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10202122
Marque: Thermo Scientific Acros 104460050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-87-6
Numéro MDL MFCD00008223
Clé InChI WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
CID PubChem 9086
Nom IUPAC 3-aminopropan-1-ol
SMILES C(CN)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-propanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10.0°C to 12.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 187.0°C to 188.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9NO
Formule linéaire H2N(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4595 to 1.4615
Quantité 5 mL
Beilstein 04, 288
Gravité spécifique 0.982
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,esters, chloroform, acetone, slightly soluble in arom. and aliph. hydrocarbons
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Viscosité 36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.