Learn More
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, Mikromol™
Code produit 30052676
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052676 100 mg 100mg
30049184 25 mg 25mg
30458502 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30052676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3337.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Noms d’analytes ou de composants 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H4 I3 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
SMILES Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
Nom IUPAC Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 514.83
Quantité 100 mg
Poids de la formule 514.7376 g/mol