Learn More
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, Mikromol™
Code produit 30458502
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458502 4 x 25 mg -
30052676 100 mg 100mg
30049184 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458502 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3337.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Noms d’analytes ou de composants 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H4 I3 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
Type de solution Neat
SMILES Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
Nom IUPAC Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 514.83
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 514.7376 g/mol