Learn More
3-amino-2-méthylacrylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2698907
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10591482
Marque: Thermo Scientific Maybridge RH01431DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 30989-81-2
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.106
Numéro MDL MFCD01566866
Clé InChI OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
CID PubChem 637539
Nom IUPAC (E)-3-amino-2-méthylprop-2-enal
SMILES CC(=CN)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NH2CH=C(CH3)CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 97%