Learn More
3-Amino-3-désoxy-D-mannose Hydrochlorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 215.0561 |