Learn More
3-Amino-3-désoxy-D-mannose Hydrochlorure, TRC
Code produit 30179373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179373 100 mg 100mg
30179202 500 mg 500mg
30179057 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179373 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA604000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69880-85-9
Formule moléculaire C6 H13 N O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tétrahydroxyhexanale ; Chlorhydrate
SMILES Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Poids de la formule 215.0561