Learn More
Acide 3-amino-4-[(1-benzyl-2-méthoxy-2-oxoéthyl)amino]-4-oxobutanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2698348
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Code produit. 10476862
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB00761EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 25548-16-7
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00176858
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
CID PubChem 2242
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 3-amino-3-[(1-méthoxy-1-oxo-3-phénylepropan-2-yl)carbamoyl]acide propanoïque
Poids de la formule 294.31
Pourcentage de pureté 97%