Learn More
3-Amino-4-(2-fluorophényl)-1-méthyl-6-nitroquinoléin-2(1H)-one, Mikromol™
Description
3-Amino-4-(2-fluorophényl)-1-méthyl-6-nitroquinoléin-2(1H)-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2512213-47-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16H12FN3O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N |
| Nom IUPAC | 3-amino-4-(2-fluorophényl)-1-méthyl-6-nitro-quinolin-2-one |
| Afficher plus |