Learn More
3-Amino-4-chlorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028147
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11490878
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25294.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19694-10-1 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19694-10-1
Formule moléculaire C7H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.60
Numéro MDL MFCD00035785
Clé InChI QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88200
Nom IUPAC 3-amino-4-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorobenzamide
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 5 g
Synonyme 3-amino-4-chloro-benzamide, benzamide, 3-amino-4-chloro, fast red base db-30, acmc-209f0q, 3-amino-4-chloro benzamide, benzamide,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-benzamide, 3-amino-4-chlorobenzamide, 3-amino-4-chlorobenzoic acidamide
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%