Learn More
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-56976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 10535681
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1571-72-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1571-72-8
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007697
Clé InChI MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy, cheetan, 3,4-ahba, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid, 5-amino saliciylic acid, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-hydroxybenzoicacid, 5-amino saliciylic acid 5-asa, pubchem20504
CID PubChem 65083
ChEBI CHEBI:29476
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.0°C to 205.0°C
Couleur Beige-gris à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(OH)COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.