Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496727
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15496727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33856.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 14543-43-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14543-43-2
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.138
Numéro MDL MFCD00234273
Clé InChI ZEWCASRNRWXXSO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 271258
Nom IUPAC 3-amino-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-amino-4-cyanophenol, 2-amino-4-cyano-phenol, benzonitrile, 3-amino-4-hydroxy, 3-amino-4-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-hydroxyaniline, acmc-209cv1, 3-amino-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile,3-amino-4-hydroxy, 5-cyano-2-hydroxy-aniline
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 97%