Learn More
Acide 3-amino-4-méthylbenzoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020643
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11460553
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12674.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2458-12-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3-amino-4-méthylbenzoïque est une matière première utilisée en synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable sous la température et les pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2458-12-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007742
Clé InChI XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
CID PubChem 75568
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 5 g
Beilstein 2082449
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 99%