Learn More
Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 17930886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930886 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930886 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3374.170025
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2458-12-0
Noms d’analytes ou de composants 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol