Learn More
Acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfamoylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 17932756
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17932756 25 mg 25mg
17972856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17932756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1290.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfamoylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desbutyl Bumetanide
CAS 28328-54-3
Noms d’analytes ou de composants Desbutyl Bumetanide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H12 N2 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
SMILES Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfmoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 308.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 308.0467 g/mol