Learn More
Acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfamoylbenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfamoylbenzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Desbutyl Bumetanide |
| CAS | 28328-54-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desbutyl Bumetanide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H12 N2 O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Bumetanide Imp. B (EP), Bumetanide USP Related Compound A, Bumetanide USP RC A, Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578, Bumetanide Related Compound A, Bumetanide Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19) |
| SMILES | Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-4-phénoxy-5-sulfmoylbenzoïque |
| Afficher plus |