Learn More
Chlorhydrate d'acide 3-amino-4-propoxybenzoïque, Mikromol™
Code produit 17954156
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17954156 100 mg 100mg
17944156 25 mg 25mg
30461694 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954156 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0404.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'acide 3-amino-4-propoxybenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
CAS 59691-14-4
Noms d’analytes ou de composants 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Amino-4-propoxybenzoic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c1-2-5-14-9-4-3-7(10(12)13)6-8(9)11;/h3-4,6H,2,5,11H2,1H3,(H,12,13);1H
SMILES Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 3-amino-4-propoxibenzoico;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Quantité 100 mg
Poids de la formule 231.0662 g/mol