Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462288
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11462288 5 g 5g
11472288 25 g 25g
11482288 100 g 100g
3 options
Code produit. 11462288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15242.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16691-43-3 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16691-43-3
Formule moléculaire C2H4N4S
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Numéro MDL MFCD00005231
Clé InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
CID PubChem 2723869
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Point de fusion >300°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 112404
Nom IUPAC 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Poids de la formule 116.15
Pourcentage de pureté ≥98%