Learn More
Acide 3-aminobenzoïque, Mikromol™
Code produit 30051813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051813 100 mg 100mg
30049071 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051813 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.07
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-aminobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzoic acid
CAS 99-05-8
Noms d’analytes ou de composants 3-Aminobenzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-Aminobenzoic Acid, Mesalazine Imp. D (EP), Mesalazine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1cccc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-aminobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 137,0477 g/mol