Learn More
3-aminobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-55533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10381604
Marque: Thermo Scientific Acros 173040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2237-30-1 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2237-30-1
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00007756
Clé InChI NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanoaniline, m-aminobenzonitrile, m-cyanoaniline, 3-amino-benzonitrile, 3-aminobenzonitril, benzonitrile, m-amino, m-anthranilonitrile, benzonitrile, 3-amino, unii-15v3cw939x, 3-amino benzonitrile
CID PubChem 16702
Nom IUPAC 3-Aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzonitrile
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 54.0°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 288.0°C to 290.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CN
Quantité 5 g
Beilstein 14, 391
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ehtanol,ethyl ether,acetone
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.