Learn More
3-Aminophénol, Mikromol™
Code produit 14801371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14801371 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14801371 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.07
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-aminophénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Noms d’analytes ou de composants 3-Aminophenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mesalazine Imp. B (EP), m-Aminophenol, 3-Aminophenol, Mesalazine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1cccc(O)c1
Nom IUPAC 3-aminophénol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 109,0528 g/mol