Learn More
Acide 3-aminophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10122964
Marque: Thermo Scientific Acros 427610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14338-36-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14338-36-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00075058
Clé InChI XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenylacetic acid, 2-3-aminophenyl acetic acid, 3-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-amino, 3-aminobenzeneacetic acid, pubchem1961, 3-aminophenylaceticacid, acmc-1bovt, 3-carboxymethyl aniline, 3-amino phenylacetic acid
CID PubChem 571807
Nom IUPAC 2-(3-aminophenyl)acetic acid
SMILES NC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenylacetic acid
Point de fusion 147°C to 150°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CH2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.