Learn More
3-Aminopropanol (Propanolamine), Mikromol™
Description
3-Aminopropanol (Propanolamine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1-propanol |
| CAS | 156-87-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Amino-1-propanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C3 H9 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | NCCCO |
| Nom IUPAC | 3-aminopropan-1-ol |
| Afficher plus |