Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10684272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10684272
Marque: Thermo Scientific Acros 351750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-18-8
Formule moléculaire C3H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 70.10
Numéro MDL MFCD00014820
Clé InChI AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
CID PubChem 1647
ChEBI CHEBI:27413
Nom IUPAC 3-aminopropanenitrile
SMILES NCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropionitrile
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9584g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4365 to 1.4395
Quantité 1 g
Merck Index 15,465
Gravité spécifique 0.9584
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Stabilisateur potassium carbonate
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.