Learn More
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30052126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052126 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0560.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 1-1-5424
Noms d’analytes ou de composants 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H5 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114
Formule InChI InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
SMILES Nc1nccnc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Quantité 25 mg
Poids de la formule 139,0382 g/mol