Learn More
3-aminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10428820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10428820
Marque: Thermo Scientific Acros 104565000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-08-8
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00006400
Clé InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
CID PubChem 10009
Nom IUPAC pyridin-3-amine
SMILES NC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 63.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 248.0°C
Point d’éclair 124°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)NH2
Quantité 500 g
Beilstein 22, 431
Merck Index 15, 469
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide