Learn More
3-aminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420733
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11420733 50 g 50g
11430733 250 g 250g
11410733 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11420733 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13216.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
3-Aminopyrodine is also used as an intermediate for agrochemicals, pharmaceuticals and colorants. These are involved in photosensitizer chemistry, luminescent materials, metal complex chemistry and liquid crystal. Aminopyridine is used as a monomer for polymerization. It is also used in the Production of cationic dyes and Apa amoxicillin sodium raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La3-aminopyrodine est également utilisée comme intermédiaire pour les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques et les colorants. Ils sont impliqués dans la chimie des photosensibilisateurs, les matériaux luminescents, la chimie des complexes métalliques et les cristaux liquides. L’aminopyridine est utilisée comme monomère pour la polymérisation. Elle est également utilisée dans la production de colorants cationiques et de matières premières pour l’amoxicilline sodique Apa.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau et dans l’alcool et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions ordinaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-08-8
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00006400
Clé InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
CID PubChem 10009
Nom IUPAC Pyridine-3-amine
SMILES NC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine
Point de fusion 58°C to 63°C
pH 10
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 50 g
Numéro UN UN2671
Beilstein 105692
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,473
Informations sur la solubilité It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%